Merck
P51400
Sigma-Aldrich
Propiolic acid
95%
Synonim(y):
Acetylenecarboxylic acid, Propynoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
70.05
Beilstein:
878176
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
zanieczyszczenia
≤6.0% acetic acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
tw
102 °C/200 mmHg (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
gęstość
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C#C
InChI
1S/C3H2O2/c1-2-3(4)5/h1H,(H,4,5)
Klucz InChI
UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent employed in the synthesis of transition metal complexes, haloalkyl propiolates, and halopropenoates.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron, 49, 4229-4229 (1993)
Tetrahedron, 48, 3413-3413 (1992)
Journal of Organometallic Chemistry, 456, 271-271 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 709-709 (1992)
Hyun-Suk Yeom et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(1), 208-211 (2011-12-01)
A gold-catalyzed intermolecular reaction of propiolic acids with alkenes led to a [4 + 2] annulation or enyne cross metathesis. The [4 + 2] annulation proceeds with net cis-addition with respect to alkenes and provides an expedient route to α,β-unsaturated