Key Documents
738271
3-Butynoic acid
95%
Synonim(y):
2-Ethynylacetic acid
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
powder
mp
70-80 °C
InChI
1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H,3H2,(H,5,6)
Klucz InChI
KKAHGSQLSTUDAV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Some of the applications of 3-butynoic acid are:
- Synthesis of functionalized γ-butyrolactones and tetrahydrofurans via Conia-ene cyclizations.
- Synthesis of allenoates for [2+2] cycloadditions with alkenes.
- Phosphine-catalyzed synthesis of highly functionalized coumarins.
- Synthesis of various useful organotin reagents via radical hydrostannation of 3-butynoic acid.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Catalytic Enantioselective Allenoate?Alkene [2+ 2] Cycloadditions.
Journal of the American Chemical Society, 137(10), 3482-3485 (2015)
Synergistic Diazo?OH Insertion/Conia?Ene Cascade Catalysis for the Stereoselective Synthesis of ??Butyrolactones and Tetrahydrofurans.
Chemistry?A European Journal, 22(45), 16062-16065 (2016)
Phosphine-catalyzed synthesis of highly functionalized coumarins.
Organic Letters, 9(16), 3069-3072 (2007)
Ionogels, new materials arising from the confinement of ionic liquids within silica-derived networks.
Chemistry of Materials, 18(17), 3931-3936 (2006)