Merck
751235
Sigma-Aldrich
Propiolamide
97%
Synonim(y):
Propiolic acid amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
57-62 °C
grupa funkcyjna
amide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)C#C
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
Klucz InChI
HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)