Key Documents
171859
Methyl propiolate
99%
Synonim(y):
Methyl acetylenecarboxylate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
tw
103-105 °C (lit.)
gęstość
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)C#C
InChI
1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
Klucz InChI
IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?