Kluczowe dokumenty
264431
2,6-Difluorobenzyl bromide
97%
Synonim(y):
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
52-55 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1cccc(F)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- as reagent in alkylation of the quinazoline-2-thioxo-4-one
- in the synthesis of 1,3,5-triazine-2,4,6-triones
- in the preparation of new classes of inhibitors of bovine viral diarrhea virus (as a surrogate virus for hepatitis C virus)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?