Merck
100307
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl bromide
97%
Synonim(y):
α-Bromo-2,6-dichlorotoluene, 1-Bromomethyl-2,6-dichlorobenzene
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.92
Beilstein:
637351
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
54-56 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1cccc(Cl)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrCl2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Klucz InChI
PDFGFQUSSYSWNI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)