Merck
252255
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzyl bromide
97%
Synonim(y):
α-Bromo-2-chlorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.48
Beilstein:
386264
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.592 (lit.)
bp
103-104 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Klucz InChI
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromek 2-chlorobenzylu uczestniczy w utlenianiu Hassa-Bendera, jak również w reakcji Henry'ego.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tandem Hass-Bender/Henry reaction for the synthesis of dimethylnitro alcohols from benzylic halides.
Klein TA and Schkeryantz JM.
Tetrahedron Letters, 46(27), 4535-4538 (2005)