Merck
C28707
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenemethanethiol
98%
Synonim(y):
4-Chlorobenzyl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5893 (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
SCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
Klucz InChI
GKQXPTHQTXCXEV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ben J Tickner et al.
Chemical science, 10(20), 5235-5245 (2019-06-14)
We report the formation of a series of novel [Ir(H)2(IMes)(α-13C2-carboxyimine)L] complexes in which the identity of the coligand L is varied. When examined with para-hydrogen, complexes in which L is benzylamine or phenethylamine show significant 1H hydride and 13C2 imine