Merck
113158
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-α-toluenethiol
90%, technical grade
Synonim(y):
4-Methoxybenzyl mercaptan
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.23
Beilstein:
471686
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.573 (lit.)
bp
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thiol
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5,10H,6H2,1H3
Klucz InChI
PTDVPWWJRCOIIO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-metoksy-α-toluenotiol jest stosowany jako wzorzec wewnętrzny w ilościowym oznaczaniu polifunkcyjnych merkaptanów w winie na poziomie nanogramów na litr.
4-metoksy-α-toluenotiol jest używany do syntezy wielu ω-merkapto aminokwasów o długości łańcucha bocznego od 3 do 5 jednostek metylenowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of protected ω-mercapto amino acids: precursors for incorporation of elongated cysteines into peptides.
Tetrahedron Asymmetry, 9(15), 2739-2743 (1998)
Laura Mateo-Vivaracho et al.
Journal of chromatography. A, 1146(2), 242-250 (2007-02-24)
A fast method for the determination of aroma-powerful polyfunctional thiols at nanogram per liter level has been developed and applied to wine. A small volume of wine (6 mL) was extracted with 1.5 mL of benzene containing four internal standards.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
113158-25G4061838345004
113158-5G4061837253973