Kluczowe dokumenty
T28525
4-Methylbenzenethiol
98%
Synonim(y):
p-Thiocresol, 4-Mercaptotoluene, 4-Methylthiophenol, p-Toluenethiol, p-Tolyl mercaptan
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 71 °C)
Próba
98%
bp
195 °C (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?