Merck
T28509
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzenethiol
95%
Synonim(y):
o-Thiocresol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Klucz InChI
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)