Merck
275441
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzenethiol
95%
Synonim(y):
2,4-Dimethylthiophenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.569 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(S)c(C)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The sum frequency generation (SFG) spectra for the C-H stretching vibrations of the methyl group in 2,4-dimethylbenzenethiol (test molecule) was studied.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K R Krishnadas et al.
Nature communications, 7, 13447-13447 (2016-11-11)
Ambient, structure- and topology-preserving chemical reactions between two archetypal nanoparticles, Ag
Sum Frequency Generation Spectrum of a Self-Assembled Monolayer Containing Two Different Methyl Group Orientations.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 3(22), 3276-3280 (2012)
Atanu Ghosh et al.
Nanoscale, 9(3), 1068-1077 (2016-12-03)
We report the synthesis and unique reactivity of a new green dithiol protected cluster (DTPC), Ag
Nan Yan et al.
Science advances, 4(10), eaat7259-eaat7259 (2018-10-20)
The transition from nanocluster to nanocrystal is a central issue in nanoscience. The atomic structure determination of metal nanoparticles in the transition size range is challenging and particularly important in understanding the quantum size effect at the atomic level. On
Ananya Baksi et al.
Analytical chemistry, 90(19), 11351-11357 (2018-09-02)
A detailed mass-spectrometric study of atomically precise monolayer-protected clusters revealed the potential application of such materials as mass-spectrometric standards, mostly in negative-ion mode and in the high-mass range. To date, very few molecules are known that can be efficiently ionized