Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
bp
116 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−9-−6 °C (lit.)
gęstość
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?