Merck
128392
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-3-nitrobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.10
Beilstein:
1862210
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
1.7 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Fluoro-3-nitrobenzene was used as an internal standard in the regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bartoli G, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2671-2671 (1972)
Pingping Tang et al.
Tetrahedron, 67(24), 4449-4454 (2011-06-22)
A regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes is reported. The reaction is operationally simple, and employs Ag(2)O as readily available, inexpensive silver source, which can be recovered.