Próba
97%
mp
52-55 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[O-][n+]1cccc2ccccc12
InChI
1S/C9H7NO.H2O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H;1H2
Klucz InChI
CUSWDTBBCIXCRB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup