Merck
282693
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylglycinol
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-2-Amino-2-phenylethanol, L-(+)-α-Phenylglycinol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Beilstein:
3196190
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]19/D +33°, c = 0.75 in 1 M HCl
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
75-78 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
Klucz InChI
IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
Zastosowanie
Used in a synthesis of chiral, unsymmetrical bisoxazolines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Asymmetry, 17, 2270-2270 (2006)
Jin Han et al.
European journal of medicinal chemistry, 124, 583-607 (2016-09-12)
The present study describes our continuous effort to develop epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors based on the 6-aryl-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine scaffold. The activity-ADME space has been evaluated by synthesizing 43 new structures, including four variations of the 4-amino group and 34