186708
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
96%
Synonim(y):
L-Valinol
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]25/D +10°, c = 10 in H2O
czystość optyczna
ee: 95% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4548 (lit.)
tw
81 °C/8 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
gęstość
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Zastosowanie
- Imines and oxazolines by reacting with aldehydes and nitriles, respectively.
- Chiral oxazoline derived multidentate ligands containing cyclophosphazene moiety.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup