Merck
407739
Sigma-Aldrich
L-tert-Leucinol
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3,3-dimethyl-1-butanol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CCH(NH2)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.19
Beilstein:
3600321
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
L-tert-Leucinol, 98%
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]26/D +37°, c = 1.5 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
30-34 °C (lit.)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4,7H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Klucz InChI
JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-N
Zastosowanie
Useful amino acid employed in various asymmetric reactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sebastian P Smidt et al.
Organic letters, 6(12), 2023-2026 (2004-06-05)
[reaction: see text] New Ir-SimplePHOX complexes Ir-6-Ir-9 catalyze the quantitative, highly enantioselective hydrogenation of a range of unfunctionalized and functionalized olefins. Synthesis, catalytic results, and X-ray crystal structures are presented here.
Tetrahedron, 60, 4459-4473 (2004)
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Heng Wang et al.
Chirality, 27(8), 523-531 (2015-04-25)
A novel pyridineoxazoline (PyOx) containing helical polymer, poly{(-)-(S)-4-tert-butyl-2-[5-(4-tert-butylphenyl)-3-vinylpyridin-2-yl]-oxazoline} (PA), was designed and synthesized to approach the effect of chain conformation on the catalytic property. Its complex with Cu(OTf)(2) , i.e., Cu(II)-PA, was employed to catalyze the homogeneous Diels-Alder (D-A) reaction