Kluczowe dokumenty
269107
L-tert-Leucine
99%, for peptide synthesis
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, L-α-tert-Butylglycine
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-tert-Leucine, 99%
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −9.5°, c = 3 in H2O
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
Klucz InChI
NPDBDJFLKKQMCM-SCSAIBSYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a key precursor in the synthesis of a chiral phosphinooxazoline ligand, (S)-tert-butylPHOX.
- In the synthesis of chiral copper(II) polymers that can catalyze the kinetic resolution of secondary alcohols by acylation.
- In metal-free tandem radical cyclization reactions to synthesize 6-alkyl/acyl phenanthridines.
- In the preparation of tert-leucine-derived N-acetylthiazolidinethione auxiliary that provides high levels of diastereoselection in acetate aldol reactions with a variety of aldehydes.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?