Merck
206504
Sigma-Aldrich
4-Ethynyltoluene
97%
Synonim(y):
1-Ethynyl-4-methylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
tw
168-170 °C (lit.)
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h1,4-7H,2H3
Klucz InChI
KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Ethynyltoluene was used in the synthesis of bis(bicyclic) products by the cycloaddition of alkynes to the AlN2C2.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yanxia Zhao et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(40), 4546-4548 (2013-04-09)
The reaction of dialumane, [L(2-)(THF)Al(II)-Al(II)(THF)L(2-)] (1, L = [(2,6-iPr2C6H3)NC(Me)]2), with the less reactive diphenylacetylene affords a new insertion product [L(2-)(THF)Al(III)(PhC=CPh)(2-)Al(III)(THF)L(2-)] (2). Reaction of 1 with phenylacetylene (or 4-ethynyltoluene), however, proceeds through cycloaddition of alkynes to the AlN2C2 rings to produce
Li-Jing Han et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(24), 8347-8353 (2020-06-11)
A series of dinuclear platinum(ii) alkynyl complexes [Pt2L2(C[triple bond, length as m-dash]CC6H4R-4)4] (R = H 1, CH32, But3) and unusual tetranuclear Pt(ii)-Ag(i) clusters [Pt2Ag2L(C[triple bond, length as m-dash]CC6H4R-4)6] (R = H, 4; CH3, 5; But, 6), together with novel polymer
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and
Keishi Yamamoto et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(32), 11369-11377 (2015-06-30)
A dinuclear tantalum complex, [Ta2 Cl6 (μ-C4 Et4)] (2), bearing a tantallacyclopentadiene moiety, was synthesized by treating [(η(2) -EtC≡CEt)TaCl3 (DME)] (1) with AlCl3 . Complex 2 and its Lewis base adducts, [Ta2 Cl6 (μ-C4 Et4 )L] (L=THF (3 a), pyridine (3 b)