Kluczowe dokumenty
161241
1-Phenyl-1-propyne
99%
Synonim(y):
(2-Methylethynyl)benzene, 1-Methyl-2-phenylacetylene, 1-Propyn-1-ylbenzene, 1-Propynylbenzene, 3-Phenyl-2-propyne, Methylphenylacetylene, Methylphenylethyne, Phenylmethylacetylene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.564 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
gęstość
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,1H3
Klucz InChI
GHUURDQYRGVEHX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Phenyl-1-propyne serves as a starting material for various chemical reactions, such as addition reactions and polymerization.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?