Merck
226610
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-propyn-1-ol
98%
Synonim(y):
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol, (±)-α-Ethynylbenzyl alcohol, (±)-3-Hydroxy-3-phenyl-1-propyne, 1-Phenylpropargyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH≡CCH(OH)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
742365
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
135-136 °C/13 mmHg (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
gęstość
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
OC(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H
Klucz InChI
UIGLAZDLBZDVBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Saravanan Devendran et al.
BioMed research international, 2014, 482678-482678 (2014-04-08)
Kinetic resolution of 1-phenyl-2-propyn-1-ol, an important chiral synthon, was studied through trans-esterification with acyl acetate to investigate synergism between microwave irradiation and enzyme catalysis. Lipases from different microbial origins were employed for the kinetic resolution of (R/S)-1-phenyl-2-propyn-1-ol, among which Candida
Produkty
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
226610-10G4061837580741
226610-1G4061838780287