Kluczowe dokumenty
78976
(R)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-α-Ethynylbenzyl alcohol
About This Item
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −28±2°, c = 3.2% in chloroform
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥96:4 (HPLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551
gęstość
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
O[C@H](C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7,9-10H/t9-/m1/s1
Klucz InChI
UIGLAZDLBZDVBL-SECBINFHSA-N
Powiązane kategorie
Przestroga
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)