Merck
632058
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-butyne
97%
Synonim(y):
(3-Butynyl)benzene, 1-Phenyl-3-butyne, 3-Butyn-1-ylbenzene, Phenethylacetylene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C2H4C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5120 (lit.)
tw
189-190 °C (lit.)
gęstość
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
C#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1,4-6,8-9H,3,7H2
Klucz InChI
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Phenyl-1-butyne can undergo addition reaction with α-imino esters to give the corresponding β,γ-alkynyl α-amino acid derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"Efficient Synthesis of ?, ?-Alkynyl a-Amino Acid Derivatives by Ag (I)-Catalyzed Alkynylation of a-Imino Esters"
Ji X-J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(1), 42-44 (2004)