Kluczowe dokumenty
244422
1-Hexyne
97%
Synonim(y):
Butylacetylene, n-Butylacetylene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
253 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<2% 1-bromobutane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−132 °C (lit.)
gęstość
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
Klucz InChI
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?