Merck
244406
Sigma-Aldrich
1-Dodecyne
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
gęstość
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
Klucz InChI
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Xiongwu Kang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1412-1415 (2012-01-11)
Stable ruthenium nanoparticles were prepared by the self-assembly of 1-dodecyne onto the "bare" Ru colloid surface. The formation of a Ru-vinylidene (Ru═C═CH-R) interfacial bonding linkage was confirmed by the specific reactivity of the nanoparticles with imine derivatives to form a
Davide Albani et al.
Nature communications, 9(1), 2634-2634 (2018-07-08)
Ensemble control has been intensively pursued for decades to identify sustainable alternatives to the Lindlar catalyst (PdPb/CaCO3) applied for the partial hydrogenation of alkynes in industrial organic synthesis. Although the geometric and electronic requirements are known, a literature survey illustrates