Kluczowe dokumenty
244414
1-Heptyne
98%
Synonim(y):
1-n-Heptyne, Amylacetylene, Pentylacetylene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
93.1 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
gęstość
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
Klucz InChI
YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?