Kluczowe dokumenty
254339
2-Butyne
99%
Synonim(y):
Crotonylene, Dimethylacetylene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
11.47 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.393 (lit.)
bp
27 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
gęstość
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC#CC
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h1-2H3
Klucz InChI
XNMQEEKYCVKGBD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?