Merck
B103209
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol
99%
Synonim(y):
1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C≡CCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.09
Beilstein:
1071237
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 55 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystals
bp
238 °C (lit.)
mp
53-58 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
Klucz InChI
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2-Butyne-1,4-diol is extensively used in the cycloaddition reactions such as the homologation method for the preparation of substituted acenes, rhodium and iridium-catalyzed [2+ 2+ 2] inter and intramolecular cyclotrimerization. It can also be used in the total synthesis of (−)-isolaurallene, (−)-amphidinolide P and bistramide A.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
305.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
152 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Asymmetric total synthesis of (?)-isolaurallene.
Crimmins M T and Emmitte K A
Journal of the American Chemical Society, 123(7), 1533-1534 (2001)
A highly efficient and flexible synthesis of substituted carbazoles by rhodium?catalyzed inter?and intramolecular alkyne cyclotrimerizations.
Witulski B and Alayrac C
Angewandte Chemie (International Edition in English), 114(17), 3415-3418 (2002)
Total synthesis of (?)-amphidinolide P.
Williams D R, et al.
Organic Letters, 2(7), 945-948 (2000)
Homologation method for preparation of substituted pentacenes and naphthacenes.
Takahashi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(21), 7967-7977 (2006)
Synthesis of silafluorenes by iridium-catalyzed [2+ 2+ 2] cycloaddition of silicon-bridged diynes with alkynes.
Matsuda T, et al.
Organic Letters, 9(1), 133-136 (2007)