Merck
271357
Sigma-Aldrich
2-Pentyne
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C≡CCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.12
Beilstein:
1696938
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
393 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
bp
56-57 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
gęstość
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC#CC
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Pentynę wykorzystano do zbadania aktywności katalitycznej nanocząstek palladu wspartych na biomasie bakteryjnej, bio-Pd.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-23.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Palladium supported on bacterial biomass as a novel heterogeneous catalyst: A comparison of Pd/Al2O3 and bio-Pd in the hydrogenation of 2-pentyne.
Bennett JA, et al.
Chemical Engineering Science, 65(1), 282-290 (2010)