Merck
293911
Sigma-Aldrich
2-Hexyne
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C≡CCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
Beilstein:
1731542
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
84-85 °C (lit.)
gęstość
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC#CC
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
MELUCTCJOARQQG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Opisano katalizowane bezołowiowo stereoselektywne uwodornienie 2-heksynu za pomocą Pd/SiO2 modyfikowanego cieczą jonową. Opisano polimeryzację 2-heksenu w toluenie katalizowaną przez MoCl5.Ph4Sni WCl6.Ph4Sn. Zbadano mechanizm uwodornienia 2-heksynu w roztworze na selektywnym i nieselektywnym Pd. Katalizowana lantanem dimeryzacja 2-heksynu została opisana.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Mechanism of 2-hexyne hydrogenation on heterogeneous palladium.
Ulan JG and Maier WF.
J. Mol. Catal., 54(2), 243-261 (1989)
Frederick Schwab et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(72), 10406-10408 (2014-07-30)
A simple Pd/SiO2 catalyst which was modified with the ionic liquid [BMPL][DCA] gave an excellent yield of 88% towards cis-2-hexene in the stereoselective hydrogenation of 2-hexyne. The catalyst outperforms, even at full conversion, the commonly used lead-poisoned, toxic Lindlar catalyst
Polymerization of 2-hexyne and higher 2-alkynes catalyzed by MoCl5.Ph4Sn and WCl6.Ph4Sn .
Higashimura T, et al.
Macromolecules, 15(2), 234-238 (1982)
Organolanthanide-catalyzed cyclodimerizations of disubstituted alkynes.
Heeres HJ, et al.
Organometallics, 9(5), 1508-1510 (1990)
He Nan et al.
Journal of chromatography. A, 1523, 316-320 (2017-06-26)
Silver ion or argentation chromatography utilizes stationary phases containing silver ions for the separation of unsaturated compounds. In this study, a mixed-ligand silver-based ionic liquid (IL) was evaluated for the first time as a gas chromatographic (GC) stationary phase for