Kluczowe dokumenty
519413
3-Ethynylanisole
96%
Synonim(y):
1-Ethynyl-3-methoxybenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555 (lit.)
bp
204-210 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(c1)C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h1,4-7H,2H3
Klucz InChI
ZASXCTCNZKFDTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76.67 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.