Kluczowe dokumenty
521191
1-Ethynyl-4-methoxy-2-methylbenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH3)C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
30-34 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(C#C)c(C)c1
InChI
1S/C10H10O/c1-4-9-5-6-10(11-3)7-8(9)2/h1,5-7H,2-3H3
Klucz InChI
IETBNYUYILAKFK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Etynylo-4-metoksy-2-metylobenzen jest aromatyczną pochodną acetylenu. Jego reakcja z 2-diazo-5,5-dimetylocykloheksanedionem (diazodimedonem) daje cykloaddukty.
Zastosowanie
1-Etynylo-4-metoksy-2-metylobenzen może być użyty do przygotowania 5-chloro-3-[(4-metoksy-2-metylofenylo)etynylo]pirydyn-2-aminy.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Regioselective Synthesis of Highly Functionalized Furans Through the RuII-Catalyzed [3+ 2] Cycloaddition of Diazodicarbonyl Compounds.
Xia L and Yong RL.
European Journal of Organic Chemistry, 16, 3430-3442 (2014)
The acid-catalysed synthesis of 7-azaindoles from 3-alkynyl-2-aminopyridines and their antimicrobial activity.
Leboho TC, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(2), 307-315 (2014)