Merck
460427
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) acetylacetonate hydrate
Synonim(y):
2,4-Pentanedione neodymium(III) derivative, Nd(acac)3, Neodymium(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Wzór liniowy:
Nd(C5H7O2)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.56 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Nd, 30.0-34.0% EDTA titration
przydatność reakcji
core: neodymium
reagent type: catalyst
mp
143 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Nd](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Nd.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
Klucz InChI
ZOWCSWGOVNMTLL-KJVLTGTBSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Ruiyang Kang et al.
Scientific reports, 9(1), 9135-9135 (2019-06-27)
With the development of electronic devices such as integrated circuits toward the continual increase in power density and consumption, the efficient heat dissipation and low thermal expansion of materials become one of the most important issue. However, conventional polymers have
Produkty
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
460427-10G4061833598566
460427-50G