Merck
331716
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
2,4-Pentanedione gadolinium(III) derivative, Gd(acac)3
About This Item
Wzór liniowy:
Gd(C5H7O2)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.57 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
solid
przydatność reakcji
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp
143 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.O.CC(=O)\C=C(/C)O[Gd](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Gd.2H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;;/h3*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;;+3;;/p-3/b3*4-3+;;;
Klucz InChI
VDRNKMRBGOSTIC-OCLMOVOUSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Produkty
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.