Kluczowe dokumenty
381667
Diethylenetriaminepentaacetic acid gadolinium(III) dihydrogen salt hydrate
97%
Synonim(y):
Gadopentetic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
przydatność reakcji
core: gadolinium
reagent type: catalyst
mp
129 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Gd+3].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Gd.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;1H2/q;+3;/p-3
Klucz InChI
JBUMALASVLVYKI-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?