Merck
900679
Sigma-Aldrich
DOTA-functionalized silica gel
≥99%
Synonim(y):
1,4,7,10-tetraazacyklododekan - żel krzemionkowy funkcjonalizowany kwasem 1,4,7,10-tetraoctowym, 10019 DOTA, Si-DOTA
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
okres trwałości
2 yr (expiration date period)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
powierzchnia
480-550 m2/g
wielkość porów
60 Å pore diameter
gęstość nasypowa
679 g/L (typical tap density)
Zastosowanie
Zmiatacz metali: Ca, Ce, Cu, Fe, Gd, La, Ni, Pd, Zn.
Przestroga
W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie produktu w chłodnym miejscu (<8 °C) w atmosferze obojętnej (argon), jeśli to możliwe.
Inne uwagi
Ten produkt jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi rozpuszczalnikami wodnymi i organicznymi.
Informacje prawne
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)