Merck
900674
Sigma-Aldrich
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
Synonim(y):
Si-TAAcONa, SiliaMetS® TAAcONa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
okres trwałości
2 yr (expiration date period)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
wielkość porów
60 Å pore size
pojemność
0.41 mmol/g loading(molecular loading)
rozpuszczalność
all common solvents: soluble (aqueous and organic)
gęstość nasypowa
635 g/L (typical tap density)
Zastosowanie
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel is a metal scavenger: Ca, Cu, Cs, Ir, Li, Mg, Ni, Os, Pd, and Sn.
Przestroga
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Informacje prawne
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)