Merck
900676
Sigma-Aldrich
N-Propyldiethanolamine-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.81 mmol/g
Synonim(y):
Bis-(2-hydroxyethyl)-3-aminopropyl-functionalized silica gel, Si-DEAM, SiliaMetS® DEAM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Postać
powder
okres trwałości
2 yr (expiration date period)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
powierzchnia
480-550 m2/g
wielkość porów
60 Å pore diameter
pojemność
≥0.81 mmol/g loading(molecular loading)
rozpuszczalność
all common solvents: soluble (organic and aqueous)
gęstość nasypowa
679 g/L (typical tap density)
Zastosowanie
Metal scavenger: Ag, Cu, Fe, Pt, Sn, Ti, Zn, and boronic acids.
Przestroga
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Informacje prawne
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)