Kluczowe dokumenty
900680
DMT-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
Synonim(y):
2,4,6-Trimercaptotriazine-functionalized silica gel, SiliaMetS® Dimercaptotriazine (DMT)
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Materiały
silica gel (irregular particle shape)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
Właściwości
endcapped
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
wielkość porów
60 Å pore diameter
pojemność
0.50 mmol/g loading(molecular loading)
gęstość nasypowa
732 g/L (typical tap density)
kompatybilność
for use with all common aqueous and organic solvents.
Zastosowanie
Metal scavenger: Ir, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Cd, Co, Cu, Fe, Sc, and Zn.
Informacje prawne
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?