Kluczowe dokumenty
900673
Sigma-Aldrich
Mixture of metal scavengers on silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.45 mmol/g
Synonim(y):
Si-Spectrum, SiliaMets® Spectrum
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
okres trwałości
2 yr (expiration date period)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
powierzchnia
480-550 m2/g
wielkość porów
60 Å pore diameter
pojemność
≥0.45 mmol/g loading(molecular loading)
Zastosowanie
It is a proprietary mixture of metal scavengers grafted on silica gel effective in complexing the following: Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ir, La, Li, Mg, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Zn.
Informacje prawne
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)