Merck
537926
Sigma-Aldrich
3-(Diethylenetriamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading
Synonim(y):
Triamine-3 functionalized silica gel
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
zakres etykietowania
1.3 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[SiH2].CCCNCCNCCN
InChI
1S/C7H19N3.H2OSi/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8;1-2/h9-10H,2-8H2,1H3;2H2
Klucz InChI
VLTNBAWJMOOTTQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Metal Scavenger: Pd, Pb, Co, Hg, and Ru
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)