Kluczowe dokumenty
246751
Polyethylenimine on silica gel
powder, 40-200 mesh
Formularz
powder
Poziom jakości
wielkość cząstki
40-200 mesh
ciąg SMILES
O[SiH3].C1CN1
InChI
1S/C2H5N.H4OSi/c1-2-3-1;1-2/h3H,1-2H2;1H,2H3
Klucz InChI
BPDVQMZCNJKUAI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ion-exchange resin
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
246751-10ML | 4061838110985 |
246751-50ML |