Merck
537950
Sigma-Aldrich
3-(Imidazol-1-yl)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Synonim(y):
Imidazole-3 functionalized silica gel
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
zakres etykietowania
1.0 mmol/g loading
Poziom jakości
powierzchnia
500 m2/g
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
temp. przechowywania
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)