Merck
538078
Sigma-Aldrich
Propionyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1 mmol/g loading
Synonim(y):
Carboxychloro-2-functionalized silica gel
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
zakres etykietowania
1 mmol/g loading
powierzchnia
500 m2/g
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[SiH2].CCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO.H2OSi/c1-2-3(4)5;1-2/h2H2,1H3;2H2
Klucz InChI
IYPMNWVACSXYDT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Scavenges primary & secondary amines and alcohols
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)