Merck
364266
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl-functionalized silica gel
230-400 mesh, extent of labeling: ~2.5% loading, matrix active group, ~8% functionalized
Synonim(y):
3-Chloropropyl Silica Gel
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
zakres etykietowania
~2.5% loading
powierzchnia
~550 m2/g
grupa aktywna macierzy
, ~8% functionalized
wielkość cząstki
230-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
ciąg SMILES
O[SiH3].CCCCl
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Useful as a support for immobilizing substrates on silica gel.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1