Merck
552658
Sigma-Aldrich
3-Bromopropyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Synonim(y):
Bromide-3 functionalized silica gel
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
zakres etykietowania
1.5 mmol/g loading
powierzchnia
500 m2/g
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
ciąg SMILES
O=[SiH2].CCCBr
InChI
1S/C3H7Br.H2OSi/c1-2-3-4;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
Klucz InChI
MHCVEVAMXYXCCC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3