Kluczowe dokumenty
538019
2-Diphenylphosphinoethyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.7 mmol/g loading
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
zakres etykietowania
0.7 mmol/g loading
powierzchnia
500 m2/g
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[SiH2].CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P.H2OSi/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14;1-2/h3-12H,2H2,1H3;2H2
Klucz InChI
PWUAVLQPJXAPLL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)