Merck
552887
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, carbonate
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
Synonim(y):
TMA carbonate-3 functionalized silica gel
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
zakres etykietowania
0.8 mmol/g loading
Poziom jakości
powierzchnia
500 m2/g
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
ciąg SMILES
O=[SiH2].O=[SiH2].[O-]C([O-])=O.CCC[N+](C)(C)C.CCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/2C6H16N.CH2O3.2H2OSi/c2*1-5-6-7(2,3)4;2-1(3)4;2*1-2/h2*5-6H2,1-4H3;(H2,2,3,4);2*2H2/q2*+1;;;/p-2
Klucz InChI
WMFSAHWNSGLABT-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Silica-bound base and acid scavenger including acidic phenols.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)