Merck
642274
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, chloride
200-400 mesh, extent of labeling: 1.2 mmol/g loading
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
zakres etykietowania
1.2 mmol/g loading
powierzchnia
500 m2/g
wielkość cząstki
200-400 mesh
wielkość porów
60 Å pore size
Zastosowanie
Strong anion exchange gel.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)